Läs mer
Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30937942
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30937942 10 g 10g
30932064 100 g 100g
30931228 25 g 25g
30936250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30937942 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD133410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Molekylformel C21H19O2P
MDL-nummer MFCD00008455
Kvantitet 10 g
LEDER C3=C([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=CC(OC)=O)C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 334.35
Procent renhet 98%