Läs mer
Metyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoat, Mikromol™
Produktkod. 30050078
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050078 25 mg
17948484 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050078 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1489.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Analyt- eller komponentnamn Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-
InChI formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn metyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 299.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 299,1158 g/mol