Läs mer
Metyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxy-3-fenylpropionat, 98 %
Produktkod. 15456666
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456666 5 g 5g
15466666 250 mg 250mg
15446666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61641.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 32981-85-4 | C17H17NO4 | 299,326 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32981-85-4
Molekylformel C17H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 299.326
MDL-nummer MFCD00673331
InChI-nyckel UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Synonym 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
PubChem CID 182104
IUPAC-namn metyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxi-3-fenylpropanoat
LEDER COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Smältpunkt 178 °C till 183 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 299.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.