Läs mer
Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate |
| CAS | 3663-79-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4-Benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, methyl ester, 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxane-2-carboxylate, Methyl (2RS)-1,4-benzodioxane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-12-10(11)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | methyl 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylate |
| Visa mer |