missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride |
| CAS | 144750-52-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N O2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride, (±)-, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate hydrochloride, Methyl(±)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride, Clopidogrel Related Compound B, Clopidogrel Related Compound B as Hydrochloride, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity B as racemic Hydrochloride, Clopidogrel Impurity B as racemic Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-6-yl)acetate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?