Läs mer
Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate), Mikromol™
Beskrivning
Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate) |
| CAS | 4358-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Homatropine Methylbromide Imp. F (EP), Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Methyl Mandelate, Homatropine Methylbromide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Visa mer |