Läs mer
Methyl (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-dimethylpyroglutamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-dimethylpyroglutamat |
| CAS | 158392-74-6 |
| Molekylformel | C13 H21 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-8(9(15)18-6)7-13(4,5)10(14)16/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1CC(C)(C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4,4-dimethyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.31 |
| Formel vikt | 271.142 |