Läs mer
Methyl (2S)-2-Aminobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-2-Aminobutanoate |
| CAS | 15399-22-1 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(2S)-, Butanoic acid','2-amino-','methyl ester','(S)-, Butyric acid','2-amino-','methyl ester','L- (8CI), Methyl (2S)-2-aminobutanoate, (S)-2-Aminobutanoic acid methyl ester, (S)-Methyl 2-aminobutanoate, L-2-Aminobutyric a |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-aminobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.146 |
| Formel vikt | 117.079 |