Läs mer
Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| CAS | 52514-63-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbidopa Imp. E (EP), (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate, Carbidopa Impurity E |
| LEDER | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.26 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |