Läs mer
Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpyroglutamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpyroglutamate |
| CAS | 196394-49-7 |
| Molekylformel | C12 H19 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO5/c1-7-6-8(10(15)17-5)13(9(7)14)11(16)18-12(2,3)4/h7-8H,6H2,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-methyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vikt | 257.1263 |