missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-[1,1′-biphenyl]-4-yl-2-propenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-propenoate |
| CAS | 556828-95-6 |
| Molekylformel | C18H17NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-[1,1′-biphenyl]-4-yl-2-propenoate, Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-(biphenyl-4-yl)-2-propenoate, methyl 3-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-acetamidoacrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO3/c1-13(20)19-17(18(21)22-2)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-12H,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | O=C(OC)C(=CC=1C=CC(=CC1)C=2C=CC=CC2)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 3-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-acetamidoacrylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vikt | 295.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?