Läs mer
Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Produktkod. 30476608
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476608 10 mg
30481293 50 mg
30464802 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32079010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Analyt- eller komponentnamn Methyl-[3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H27 N O3 S
InChI formel InChI=1S/C23H27NO3S/c1-23(2,3)27-22(25)24(4)14-13-20(21-10-7-15-28-21)26-19-12-11-17-8-5-6-9-18(17)16-19/h5-12,15-16,20H,13-14H2,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(CCC(Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccs3)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-methyl-N-(3-naphthalen-2-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl)carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 397.53
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 397.171