Läs mer
Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate |
| CAS | 102676-60-8 |
| Molekylformel | C26 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N2O2/c1-30-25(29)18-17-24-19-28(20-27-24)26(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,19-20H,17-18H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.48 |
| Formel vikt | 396.1838 |