Läs mer
Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate, TRC
Produktkod. 30482927
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30482927 500 mg
1 options
Produktkod. 30482927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331775500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate
CAS 102676-60-8
Molekylformel C26 H24 N2 O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24N2O2/c1-30-25(29)18-17-24-19-28(20-27-24)26(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,19-20H,17-18H2,1H3
LEDER COC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn methyl 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 396.48
Formel vikt 396.1838