Läs mer
Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride |
| CAS | 167846-36-8 |
| Molekylformel | C10H13NO2 . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminoethyl)-benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-3-8(7-9)5-6-11;/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3;1H |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(CCN)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(2-aminoethyl)benzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.67 |