Läs mer
Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429127
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15429127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52405.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate used in pharmaceutical research.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59516-96-0
Molekylformel C10H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 259.10
MDL-nummer MFCD06204041
InChI-nyckel CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
IUPAC-namn methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.1
Procent renhet ≥97%