Läs mer
Metyl 3-(2-bromofenyl)propionat, 98 %
Produktkod. 15477868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477868 25 g 25g
15467868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61342.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66191-86-4
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
MDL-nummer MFCD09953149
InChI-nyckel NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
IUPAC-namn metyl-3-(2-bromfenyl)propanoat
LEDER COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Färg Färglös till gul
Kvantitet 25 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.