Läs mer
Methyl 3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-16-20-18(24)19(22(16)15-7-5-4-6-8-15)10-13-21(14-11-19)12-9-17(23)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 343.1896 |