Läs mer
Metyl 3-(2-hydroxyfenyl)propionat, 97 %
Produktkod. 11474893
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474893 25 g 25g
11464893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12219.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 20349-89-7 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20349-89-7
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00067757
InChI-nyckel YHXYRISRGHSPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-hydroxyphenyl propanoate, methyl 3-2-hydroxyphenyl propionate, methyl melilotate, acmc-20aki4, methyl hydroxy-benzenepropionate, methyl 2'-hydroxyhydrocinnamate, methyl 3-hydroxyphenyl propionate, methyl 3 2-hydroxyphenyl propanoate, 2-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-2-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 2794569
IUPAC-namn metyl 3-(2-hydroxifenyl)propanoat
LEDER COC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3- (2-hydroxyphenyl)propionate
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.