Läs mer
Methyl 3-[2-(Isopropylamino)propanamido]-4-methylthiophene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropylarticaine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-7(2)14-9(4)12(16)15-10-8(3)6-19-11(10)13(17)18-5/h6-7,9,14H,1-5H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 284.1195 |