missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(2-methoxyphenyl)carbazate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-methoxyphenyl)carbazate |
| CAS | 60589-24-4 |
| Molekylformel | C9H12N2O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Methoxycarbonyl-2-(2-methoxyphenyl)hydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-13-8-6-4-3-5-7(8)10-11-9(12)14-2/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(OC)NNC1=CC=CC=C1OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-methoxyphenyl)hydrazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?