Läs mer
Metyl-3-(2-morfolin-4-yletoxi)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403793
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10403793 1 g 1g
10497934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42022DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 249937-00-6
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD08060518
InChI-nyckel VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
IUPAC-namn metyl-3-(2-morfolin-4-yletoxi)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 265.31
Procent renhet 97%