Läs mer
Metyl-3-(2-morfolin-4-yletoxi)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497934
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10497934 5 g 5g
10403793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42022DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 249937-00-6
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD08060518
InChI-nyckel VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
IUPAC-namn metyl-3-(2-morfolin-4-yletoxi)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.31
Procent renhet 97%