Läs mer
Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate |
| CAS | 69917-80-2 |
| Molekylformel | C8 H11 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1ccc[nH]1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vikt | 153.079 |