Läs mer
Metyl 3-(2-tienyl)akrylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597284
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10597284 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10597284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05235EB
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(2-thienyl)acrylate
CAS 20883-96-9
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H8O2S
MDL-nummer MFCD00173772
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate
InChI-nyckel HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N
LEDER COC(=O)C=CC1=CC=CS1
IUPAC-namn metyl (E)-3-tiofen-2-ylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 168.21
PubChem CID 5709013
Formel vikt 168.22
Procent renhet 97%