Läs mer
Methyl 3-[2-Thienyl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-Thienyl)propanoate |
| CAS | 16862-05-8 |
| Molekylformel | C8H10O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(Thiophen-2-yl)propionic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S/c1-10-8(9)5-4-7-3-2-6-11-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1cccs1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-thiophen-2-ylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.23 |
| Formel vikt | 170.0402 |