Läs mer
Methyl 3-[2-Thienyl)propenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(2-Thienyl)propenoate |
| CAS | 20883-96-9 |
| Molekylformel | C8H8O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Thiopheneacrylic Acid Methyl Ester, 3-(Thiophene-2-yl)acrylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)5-4-7-3-2-6-11-7/h2-6H,1H3/b5-4+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\c1cccs1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vikt | 168.0245 |