Läs mer
Methyl 3-(3’,4’-Dimethoxyphenyl)propanoate, TRC
Produktkod. 30478635
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478635 500 mg
30467007 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30478635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM302865500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27798-73-8
Molekylformel C12 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 224.25
IUPAC-namn methyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate
LEDER COC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propanoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Formel vikt 224.1049