Läs mer
Methyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metilox |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O3/c1-17(2,3)13-10-12(8-9-15(19)21-7)11-14(16(13)20)18(4,5)6/h10-11,20H,8-9H2,1-7H3 |
| Formel vikt | 292.2038 |