Läs mer
Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 96%
Produktkod. 11451247
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451247 50 g 50g
11441247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24200.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7424-91-1
Molekylformel C6H12O4
Molekylvikt (g/mol) 148.158
MDL-nummer MFCD00010650
InChI-nyckel SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81924
IUPAC-namn metyl-3,3-dimetoxipropanoat
LEDER COC(CC(=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Densitet 1.06
Kokpunkt 76°C to 77°C (20 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Linjär formel (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 50 g
Beilstein 1561517
Synonym methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
Formel vikt 148.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.