Läs mer
Methyl 3,3-dimethylacrylate, 98%
Produktkod. 11305585
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305585 10 g 10g
11315585 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19731.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 924-50-5 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Metyl 3,3-dimetylakrylat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3,3-dimetylakrylat är
en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten,
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-50-5
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00043940
InChI-nyckel FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-butenoate, methyl 3,3-dimethylacrylate, 2-butenoic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-methyl-but-2-enoic acid methyl ester, methyl senecioate, 3,3-dimethylacrylic acid methyl ester, methyl-3,3-dimethylacrylate, crotonic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl-3,3-dimethyl acrylate, methylsenecioate
PubChem CID 13546
IUPAC-namn metyl-3-metylbut-2-enoat
LEDER CC(=CC(=O)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,3-dimethylacrylate
Smältpunkt -41°C
Densitet 0.936
Kokpunkt 134°C to 139°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Linjär formel (CH3)2C=CHCO2CH3
Brytningsindex 1.4375
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1741592
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water,
Formel vikt 114.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.