Läs mer
Metyl-3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422504
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10422504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11396835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59422DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 921938-75-2
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.299
MDL-nummer MFCD09702393
InChI-nyckel WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
PubChem CID 24229605
IUPAC-namn metyl-3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%