Läs mer
Metyl-3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11396835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10422504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59422DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 921938-75-2
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.299
MDL-nummer MFCD09702393
InChI-nyckel WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
PubChem CID 24229605
IUPAC-namn metyl-3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%