Läs mer
Metyl 3,4,5-trihydroxibensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372286
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372286 250 g 250g
11362286 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05926.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-24-1 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Metyl 3,4,5-trihydroxibensoat uppvisar potenta antitumöraktiviteter genom att hämma tumörinfiltration av CD4+CD25+ regulatoriska T-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metyl 3,4,5-trihydroxibensoat uppvisar potenta antitumöraktiviteter genom att hämma tumörinfiltration av CD4
+CD25+ regulatoriska T-celler.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-24-1
Molekylformel C8H8O5
Molekylvikt (g/mol) 184.147
MDL-nummer MFCD00002194
InChI-nyckel FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
PubChem CID 7428
IUPAC-namn metyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smältpunkt 198°C to 203°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2113180
Merck Index 144345
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 184.15
Procent renhet 0.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.