Läs mer
Metyl 3,4,5-trimetoxibensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403924
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403924 25 g 25g
11413924 100 g 100g
11423924 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11933.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1916-07-0 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1916-07-0
Molekylformel C11H14O5
Molekylvikt (g/mol) 226.228
MDL-nummer MFCD00008431
InChI-nyckel KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylgallic acid methyl ester, methyl tri-o-methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, unii-qfp1lsc7tk, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid, methyl ester, qfp1lsc7tk, methyl3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, acmc-209ev8
PubChem CID 15956
IUPAC-namn metyl-3,4,5-trimetoxibensoat
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kokpunkt 274°C to 275°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2218156
Formel vikt 226.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.