Läs mer
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 1916-07-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. C (EP), Trimethoprim Imp. H (EP), Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity C, Trimethoprim Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Visa mer |