missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate |
| Molekylformel | C17 H17 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate, Clobazam EP impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN2O3/c1-20(16(21)11-17(22)23-2)15-9-8-12(18)10-14(15)19-13-6-4-3-5-7-13/h3-10,19H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)N(C)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2 |
| Formel vikt | 332.0928 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?