Läs mer
Methyl 3-(4_Chlorophenyl)-3-oxopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4_Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 22027-53-8 |
| Molekylformel | C10H9O3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.62 |
| Formel vikt | 212.024 |