Läs mer
Methyl 3-(4-Cyano-4-(N-phenylpropionamido)piperidin-1-yl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Cyano-4-(N-phenylpropionamido)piperidin-1-yl)propanoate |
| CAS | 960122-89-8 |
| Molekylformel | C19H25N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Remifentanil Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-17(23)22(16-7-5-4-6-8-16)19(15-20)10-13-21(14-11-19)12-9-18(24)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCC(=O)OC)CC2)C#N |
| IUPAC-namn | methyl 3-[4-cyano-4-(N-propanoylanilino)piperidin-1-yl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.42 |
| Formel vikt | 343.1896 |