Läs mer
Methyl 3-(4-Cyano-4-(phenylamino)piperidin-1-yl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Cyano-4-(phenylamino)piperidin-1-yl)propanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-21-15(20)7-10-19-11-8-16(13-17,9-12-19)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,18H,7-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 287.1634 |