missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,4-Di-O-acetyl-Beta-L-idopyranosiduronate 1,2-(Methylorthoacetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,4-Di-O-acetyl-beta-L-idopyranosiduronate 1,2-(Methylorthoacetate) |
| CAS | 107952-66-9 |
| Molekylformel | C14H20O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-L-Idopyranuronic acid','1,2-O-(1-methoxyethylidene)-','methyl ester','diacetate (9CI), 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran','β-L-idopyranuronic acid deriv., Methyl 3,4-di-O-acetyl-β-L-idopyranosiduronate 1,2-(methylorthoacetate), 3,4-Di-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-L-idopyranuronic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-8-9(21-7(2)16)11-13(22-10(8)12(17)18-4)24-14(3,19-5)23-11/h8-11,13H,1-5H3/t8-,9-,10+,11+,13+,14?/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1O[C@@H]2OC(C)(OC)O[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (3aR,5R,6S,7S,7aR)-6,7-diacetyloxy-2-methoxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.3 |
| Formel vikt | 348.1056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?