Läs mer
Methyl 3,4-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430491
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430491 1 g 1g
11440491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430491 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20027.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-68-2
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD00018165
InChI-nyckel WICGATIORFSOJL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76193
IUPAC-namn metyl 3,4-diklorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-dichlorobenzoate
Smältpunkt 44 °C till 46 °C
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate, 3,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,4-dichloro-, methyl ester, acmc-1ch33, methyldichlorobenzenecarboxylate, methyl 3,4-bis chloranyl benzoate
Formel vikt 205.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.