missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11457074
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457074 2 g 2g
11467074 10 g 10g
11477074 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11457074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21518.04
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6725-44-6
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.061
MDL-nummer MFCD00800680
InChI-nyckel FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 1268257
IUPAC-namn methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
LEDER COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Smältpunkt 27°C to 30°C
Kvantitet 2 g
Formel vikt 219.07
Procent renhet ≥97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.