Läs mer
Metyl 3,4-diklorfenylacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10068811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25 g; Glasflaska
Produktkod.
10068811 25 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10068811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351080250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3, 4-dichlorophenylacetate
Namnnotering 99%
CAS 6725-44-6
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H8Cl2O2
Brytningsindex 1.5400 to 1.5420
MDL-nummer MFCD00800680
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
InChI-nyckel FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn metyl-2-(3,4-diklorfenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 219.07
PubChem CID 1268257
Formel vikt 219.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.