Läs mer
Methyl 3,4-difluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11478697
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11478697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19866.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-25-5
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
MDL-nummer MFCD00276597
InChI-nyckel DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-3,4-difluorobenzoate, methyl 3,4-difluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3,4-difluoro-, methyl ester, methyl3,4-difluorobenzoate, pubchem14795, methyl 3,4 difluorobenzoate, acmc-1cs42, methyldifluorobenzenecarboxylate, rarechem al bf 0215, buttpark 89\07-66
PubChem CID 2775358
IUPAC-namn methyl 3,4-difluorobenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-difluorobenzoate
Kokpunkt 87°C to 89°C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%