Läs mer
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, 97%
Produktkod. 11367486
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367486 2 g 2g
11377486 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09552.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2150-43-8
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00016437
InChI-nyckel CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
PubChem CID 287064
IUPAC-namn metyl-3,4-dihydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Smältpunkt 134°C to 138°C
Odör Odorless
Kvantitet 2 g
Beilstein 1637939
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.