Läs mer
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10133920 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10133920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189230500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Namnnotering 98+%
CAS 2150-38-1
Smältpunkt 58°C to 62°C
Färg Brown
Kokpunkt 283°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C10H12O4
Linjär formel (CH3O)2C6H3CO2CH3
MDL-nummer MFCD00008430
Kvantitet 50 g
Beilstein 10, 396
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
InChI-nyckel BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC-namn methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 196.20
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Granular Powder