Läs mer
Metyl 3,4-dimetoxibensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455597
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455597 50 g 50g
11465597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23568.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 2150-38-1 | Molekylformel: C10H12O4 | Molekylvikt: 196,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2150-38-1
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00008430
InChI-nyckel BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
IUPAC-namn metyl-3,4-dimetoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Smältpunkt 57 °C till 61 °C
Kokpunkt 283 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2215244
Formel vikt 196.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.