missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| CAS | 512776-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 F O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FO5S/c1-11(14,10(13)17-2)7-18(15,16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6,14H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(O)CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methyl-propanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?