missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylate |
| CAS | 20733-94-2 |
| Molekylformel | C12H14O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)17-3)7-10(16-2)12(9)14/h4-7,14H,1-3H3/b5-4+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\c1cc(OC)c(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vikt | 238.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?